Learn More
Invitrogen™ Compresseur d’air BenchProBenchPro™ 2100, 220 Volt
Click to view available options
Quantité:
1 système
Conditionnement:
1 pièce
Description
Il s’agit de la version de 220 volts de notre compresseur d’air BenchPro™ 2100. Le compresseur d’air BenchPro™ 2100 a été validé pour une utilisation avec la station de traitement plasmidique BenchPro™ 2100 afin de fournir une pression d’air positive et un débit d’air constants dans des conditions où l’air interne de la maison n’est pas disponible. Le compresseur d’air BenchPro™ est une pompe sans huile avec un réservoir en aluminium de 1,6 gallons qui fournit de l’air à un débit de 2,35 CFM à 90 PSI.
Léger et sans entretien
Le compresseur d’air BenchPro™ est doté d’un puissant moteur 1,0 CV fonctionnant à 1680 tr/min, ce qui réduit le bruit et l’usure. Le système de pompe à double piston sans huile est conçu pour exiger moins de coûts d’entretien et de réparation et a été conçu pour des performances et une durabilité élevées. Le réservoir d’air en aluminium de 1,6 gallons est léger (35 lb) et résistant à la rouille, ce qui facilite le transport.
Cycle de vie plus long et technologie ultrasilencieuse
Le compresseur d’air BenchPro™ a une durée de vie typique de plus de 3000 heures (basée sur des conditions de travail normales) par rapport à d’autres compresseurs comparables avec des cycles de vie de 250 h ou moins. Le compresseur d’air BenchPro™ émet moins de bruit qu’une conversation normale (65 dB) et est conçu pour être l’un des compresseurs d’air les plus silencieux de l’industrie, produisant uniquement 60 décibels de son.
Fourni avec les accessoires requis
Le compresseur d’air BenchPro™ comprend un sécheur doté d’un piège à humidité et d’un sécheur à membrane, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du compresseur d’air. Ce compresseur d’air BenchPro™ spécifique utilise une tension de 220 V, ce qui convient aux pays européens et autres où l’alimentation électrique standard est de 220 volts. Pour une alimentation de 110 volts, nous recommandons le compresseur d’air BenchPro™ 2100.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Léger et sans entretien
Le compresseur d’air BenchPro™ est doté d’un puissant moteur 1,0 CV fonctionnant à 1680 tr/min, ce qui réduit le bruit et l’usure. Le système de pompe à double piston sans huile est conçu pour exiger moins de coûts d’entretien et de réparation et a été conçu pour des performances et une durabilité élevées. Le réservoir d’air en aluminium de 1,6 gallons est léger (35 lb) et résistant à la rouille, ce qui facilite le transport.
Cycle de vie plus long et technologie ultrasilencieuse
Le compresseur d’air BenchPro™ a une durée de vie typique de plus de 3000 heures (basée sur des conditions de travail normales) par rapport à d’autres compresseurs comparables avec des cycles de vie de 250 h ou moins. Le compresseur d’air BenchPro™ émet moins de bruit qu’une conversation normale (65 dB) et est conçu pour être l’un des compresseurs d’air les plus silencieux de l’industrie, produisant uniquement 60 décibels de son.
Fourni avec les accessoires requis
Le compresseur d’air BenchPro™ comprend un sécheur doté d’un piège à humidité et d’un sécheur à membrane, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du compresseur d’air. Ce compresseur d’air BenchPro™ spécifique utilise une tension de 220 V, ce qui convient aux pays européens et autres où l’alimentation électrique standard est de 220 volts. Pour une alimentation de 110 volts, nous recommandons le compresseur d’air BenchPro™ 2100.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Compresseur d’air BenchPro™ 2100 |
| Description | Compresseur d’air BenchPro™ 2100, 1 système, 220 V, pompe sans huile, cuve aluminium 1,6 gal, avec 1 compresseur + 1 sécheur, 2,35 cfm à un débit de 90 psi, vitesse de rotation 1680 tr/min, pour station de traitement plasmidique BenchPro™ 2100, pour la purification automatisée d’acide nucléique, extraction d’ADN |
| À utiliser avec (équipement) | Poste de traitement plasmidique BenchPro™ 2100 |
| Comprend | 1 compresseur + 1 sécheur |
| Quantité | 1 système |