Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves de paillasse avec remplissage automatique
Click to view available options
Capacité (métrique):
33 L
43 L
63 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Équipés d’éléments chauffants dans la chambre en standard
- Avec réservoir complet et système de recirculation d’eau intégré
- Une fois que le réservoir est plein, il alimente l’eau nécessaire jusqu’à 15 cycles, il recueille également les condensats et l’eau renvoyée automatiquement de la chambre à la fin de chaque cycle, réduisant ainsi la consommation d’eau
- Installation de maintien de la chaleur du milieu et de démarrage différé
- Écran tactile couleurs 5,7 po avec port de données USB intégré
- Chambre en acier inoxydable électropoli
- Pré/Post vide disponible en option
- Durée et température réglables
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) extérieure | 780 mm |
| Capacité (métrique) | 43 L |
| Profondeur (métrique) de la chambre | 460 mm |
| Diamètre (métrique) de la chambre | 350 mm |
| Hauteur (métrique) extérieure | 540 mm |
| Type de produit | Autoclave de paillasse |
| Alimentation électrique | Monophasé 230 V, 13 A, 50/60 Hz |
| Largeur (métrique) extérieure | 520 mm |