Learn More
UVP Ultra Violet Product Benchtop UV Transilluminator, LM26 8W 21x26cm 2UV
Marque:  UVP Ultra Violet Product 95-0459-02
Benchtop UV Transilluminator, LM26 8W 21x26cm 2UV
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15308708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.22€
    1972.67€ / 1 pièce
    Économisez 397.55€
    16% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 27-02-2026