Learn More
Chlorhydrate de bendamustine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de bendamustine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bendamustine Hydrochloride |
| CAS | 3543-75-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Bendamustine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16 H21 Cl2 N3 O2 . HCl |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Benzimidazolebutyric acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (8CI), Bendamustin hydrochloride, Bendamustine hydrochloride, Bendit, Cytostasan, IMET 3393, Purplz, Ribomustin, SDX 105, Treanda, ZIMET 33/93, 5-[Bis(2-chloroethyl)-amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Hydrochloride, Cytostasan, Ribomustin, Treanda |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H21Cl2N3O2.ClH/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);1H |
| SMILES | O=C(CCCC1=NC2=C(N1C)C=CC(N(CCCl)CCCl)=C2)O.Cl |
| Nom IUPAC | chlorhydrate d’acide 4-(5-(bis(2-chloroéthyl)amino)-1-méthyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoïque |
| Afficher plus |