Learn More
Bendamustine hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit. 18702804
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18702804
Marque: Tocris Bioscience 3681/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cytostatic agent; exhibits DNA alkylating and purine analog properties
Cytostatic agent that displays activity in non-Hodgkin's lymphomas. Exhibits bifunctionality; combines DNA alkylating properties with those of purine analogs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3543-75-7
Formule moléculaire C16H22Cl3N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 394.721
Clé InChI ZHSKUOZOLHMKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bendamustine hydrochloride, treanda, bendamustine hcl, ribomustin, cytostasan, bendamustin hydrochloride, treakisym, 4-5-bis 2-chloroethyl amino-1-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl butanoic acid hydrochloride, bendeka
CID PubChem 77082
Nom IUPAC 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid;hydrochloride
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)N(CCCl)CCCl)N=C1CCCC(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bendamustine hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 394.72
Pourcentage de pureté >98%