Learn More
Bendrofluméthiazide, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326962 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326962 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC10466000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bendroflumethiazide
CAS 73-48-3
Noms d’analytes ou de composants Bendroflumethiazide
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C15 H14 F3 N3 O4 S2
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Bendroflumethiazide, (3RS)-3-Benzyl-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-benzyl-3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-, 1,1-dioxide (6CI,8CI), 3-Benzyl-3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3-Benzyl-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-6-trifluoromethylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, 3-Benzyl-3,4-dihydro-7-sulphamoyl-6-trifluoromethylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, 3-Benzyl-6-trifluoromethyl-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-3-benzyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Aprinox, Be 724A, Bendrofluazide, Bentride, Benuron, Benzhydroflumethiazide, Benzidroflumetiazide, Benzy-Rodiuran, Benzydroflumethiazide, Benzylhydroflumethiazide, Benzylrodiuran, Berkozide, Bristuric, Bristuron, Centyl, Corzide, FT 81, Flumersil, Flumesil, Intolex, Livesan, Naigaril, Nateretin, Naturetin, Naturine, Neo-Rontyl, Neonaclex, Niagaril, Nikion, Orsile, Pluryl, Pluryle, Plusuril, Poliuron, Racemic bendroflumethiazide, Rauzide, Relan, Relan Beta, Repicin, Salural, Salures, Sinesalin, Sinesaline, Sodiuretic, Thiazidico, Urlea, (+/-)-Bendroflumethiazide
Formule InChI InChI=1S/C15H14F3N3O4S2/c16-15(17,18)10-7-11-13(8-12(10)26(19,22)23)27(24,25)21-14(20-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,20-21H,6H2,(H2,19,22,23)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(Cc3ccccc3)NS2(=O)=O)cc1C(F)(F)F
Nom IUPAC 3-benzyl-1,1-dioxo-6-(trifluorométhyl)-3,4-dihydro-2H-1λ ^{6},2,4-benzothiadazine-7-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 421.41
Quantité 25 mg
Poids de la formule 421,0378 g/mol