Learn More
Benorilate 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309308 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309308 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10490500AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benorilate
CAS 5003-48-5
Noms d’analytes ou de composants Benorilate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H15 N O5
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Salicylic acid acetate, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, salicylate (ester) acetate (ester) (8CI), 4-Acetamidophenyl 2-acetoxybenzoate, 4-Acetaminophenyl 2-acetoxybenzoate, Acetylsalicylic acid paracetamol ester, Aspirin acetaminophen ester, Benoral, Benorilate, Benortan, Benorylate, Fenasprate, Quinexin, Salipran, TO 125, Win 11450, p-Acetamidophenyl acetylsalicylate, p-N-Acetylaminophenyl acetylsalicylate, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, 4-(acetylamino)phenyl ester
Formule InChI InChI=1S/C17H15NO5/c1-11(19)18-13-7-9-14(10-8-13)23-17(21)15-5-3-4-6-16(15)22-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1
Nom IUPAC (4-acétamidophényl) 2-acétyloxybenzoate
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 313.3
Quantité 1 mL
Poids de la formule 313,095 g/mol