Learn More
Benorilate, Mikromol™
Code produit 17990586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17990586 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17990586 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0399.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Benorilate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benorilate
CAS 5003-48-5
Noms d’analytes ou de composants Benorilate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H15 N O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Salicylic acid acetate, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, salicylate (ester) acetate (ester) (8CI), 4-Acetamidophenyl 2-acetoxybenzoate, 4-Acetaminophenyl 2-acetoxybenzoate, Acetylsalicylic acid paracetamol ester, Aspirin acetaminophen ester, Benoral, Benorilate, Benortan, Benorylate, Fenasprate, Quinexin, Salipran, TO 125, Win 11450, p-Acetamidophenyl acetylsalicylate, p-N-Acetylaminophenyl acetylsalicylate, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, 4-(acetylamino)phenyl ester
Formule InChI InChI=1S/C17H15NO5/c1-11(19)18-13-7-9-14(10-8-13)23-17(21)15-5-3-4-6-16(15)22-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1
Nom IUPAC (4-acétamidophényl) 2-acétyloxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 313.3
Quantité 100 mg
Poids de la formule 313,095 g/mol