Learn More
Benoxaprofène, LoGiCal
Code produit 30463244
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463244 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463244 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1828.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benoxaprofen
CAS 51234-28-7
Noms d’analytes ou de composants Benoxaprofen
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H12 Cl N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (RS)-Benoxaprofen, 2-[2-(4-Chlorophenyl)benzoxazol-5-yl]-propanoic acid, 299582Q1, Benoxaprofen, Compound 90459, Coxigon, LRCL 3794, Lilly 90459, NSC 299582, Opren, Oraflex, Uniprofen, dl-Benoxaprofen, (+/-)-2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, (+/-)-Benoxaprofen, 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, 5-Benzoxazoleacetic acid, 2-(4-chlorophenyl)-alpha-methyl-
Formule InChI InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-9(16(19)20)11-4-7-14-13(8-11)18-15(21-14)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Type de solution Neat
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC acide 2-[2-(4-chlorophényl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propanoïque
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 301.72
Quantité 5 mg
Poids de la formule 301.0506 g/mol