Learn More
Ester méthylique de bénoxaprofène, Mikromol™
Code produit 30050033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050033 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050033 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1828.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester méthylique de bénoxaprofène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benoxaprofen Methyl Ester
CAS 87498-09-7
Noms d’analytes ou de composants Benoxaprofen Methyl Ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H14 Cl N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid methyl ester, (+/-)-Benoxaprofen methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C17H14ClNO3/c1-10(17(20)21-2)12-5-8-15-14(9-12)19-16(22-15)11-3-6-13(18)7-4-11/h3-10H,1-2H3
SMILES COC(=O)C(C)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC 2-[2-(4-chlorophényl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 315.75
Quantité 25 mg
Poids de la formule 315,0662 g/mol