Learn More
Bénoxaprofène, Mikromol™
Description
Bénoxaprofène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benoxaprofen |
| CAS | 51234-28-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Benoxaprofen |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H12 Cl N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | (RS)-Benoxaprofen, 2-[2-(4-Chlorophenyl)benzoxazol-5-yl]-propanoic acid, 299582Q1, Benoxaprofen, Compound 90459, Coxigon, LRCL 3794, Lilly 90459, NSC 299582, Opren, Oraflex, Uniprofen, dl-Benoxaprofen, (+/-)-2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, (+/-)-Benoxaprofen, 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, 5-Benzoxazoleacetic acid, 2-(4-chlorophenyl)-alpha-methyl- |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-9(16(19)20)11-4-7-14-13(8-11)18-15(21-14)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9H,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nom IUPAC | acide 2-[2-(4-chlorophényl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propanoïque |
| Afficher plus |