Learn More
Chlorhydrate de bensérazide, LoGiCal
Code produit 30460959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460959 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460959 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1282.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benserazide Hydrochloride
CAS 14919-77-8
Noms d’analytes ou de composants Benserazide Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H15 N3 O5 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
Nom IUPAC 2-amino-3-hydroxy-N'-[(2,3,4-trihydroxyphényl)méthyl]propanehydrazide;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 293.7
Quantité 10 mg
Poids de la formule 293,0778 g/mol