Learn More
Chlorhydrate de bensérazide, Mikromol™
Code produit 17962346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962346 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17962346 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1282.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de bensérazide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benserazide Hydrochloride
CAS 14919-77-8
Noms d’analytes ou de composants Benserazide Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H15 N3 O5 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
SMILES Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
Nom IUPAC 2-amino-3-hidroxi-N'-[(2,3,4-trihidroxifenil)metil]propanohidrazida;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 293.7
Quantité 250 mg
Poids de la formule 293,0778 g/mol