Learn More
Bensultap 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309309
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30309309 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309309 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10503000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bensultap
CAS 17606-31-4
Noms d’analytes ou de composants Bensultap
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H21 N O4 S4
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C17H21NO4S4/c1-18(2)15(13-23-25(19,20)16-9-5-3-6-10-16)14-24-26(21,22)17-11-7-4-8-12-17/h3-12,15H,13-14H2,1-2H3
SMILES CN(C)C(CSS(=O)(=O)c1ccccc1)CSS(=O)(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC 1,3-bis(benzènesulfonylsulfanyl)-N,N-diméthylpropan-2-amine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 431.61
Quantité 1 mL
Poids de la formule 431.0353 g/mol