Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes de séchage courbés avec cône NS
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tube courbé à un angle de 75°
- Disponible en plusieurs tailles de cônes
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Forme | Pliée |
| Type de produit | Tube de séchage |
| Numéro du joint conique standard | NS 14/23 |