Learn More
Benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7232670
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
1kg
250g
3kg
Code produit. 11397338
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 030749.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le benzaldéhyde est couramment utilisé comme précurseur pour préparer divers composés organiques, qui sont utilisés comme produits pharmaceutiques, colorants, parfums, arômes, produits chimiques pour la photographie et additifs plastiques. Il est utilisé comme solvant pour les huiles et résines. Le benzaldéhyde est également utilisé comme bloc de construction pour une variété d’acides aminés comme la phénylglycine, qui est utilisée comme chaîne latérale dans divers antibiotiques. Il est impliqué comme azurant dans les procédés d’électrodéposition du zinc, et comme additif alimentaire et de parfum. C’est un intermédiaire actif pour la fabrication d’acide benzoïque ainsi que de produits chimiques odorisants et aromatisants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion -26°C
Point d’ébullition 178°C to 179°C
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.