Learn More
Benzaldéhyde, +99,5 %, pur, redistillé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10379772 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10379772 100 mL 100mL
10420554 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10379772 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378361000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-52-7 | C7H6O | 106.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-52-7
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzaldehyde
Point de fusion -26.0°C
Densité 1.0430 g/mL
Point d’ébullition 179.0°C
Point d’éclair 64°C
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C7H6O
Formule linéaire C6H5CHO
Indice de réfraction 1.5440 to 1.5460
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 1060
Gravité spécifique 1.043
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Poids de la formule 106.12
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.