Learn More
Chlorure de benzalkonium 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327551 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327551 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10532200AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzalkonium chloride
CAS 8001-54-5
Noms d’analytes ou de composants Benzalkonium chloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzalkonium Chloride
SMILES C[N+](CCCCCCCCCC)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 227.77
Quantité 1 mL
Poids de la formule 227,1441 g/mol