Learn More
Chlorure de benzalkonium, distribution d’alkyle C8-C16, solution aqueuse à 50 % en poids, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10734034 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10734034 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10144780 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10734034 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 263820025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 8001-54-5 | C9H13ClN | 170.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-54-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire C9H13ClN
Poids moléculaire (g/mol) 170.66
Numéro MDL MFCD00145757
Synonyme Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzalkonium chloride
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition >100.0°C
% min. CAS 49.0, 48.0
% max. CAS 52.0, 51.0
Formule linéaire C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC18H37
Concentration 49 to 52% (based on M.W.= 352.5)
Densité 0.9800g/mL
Merck Index 15, 1061
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in benzene, almost insoluble in ether
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 0.98
Viscosité 130 mPa.s (20°C)
pH 6 to 9 (10% aq. soln.)
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 105°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzalkonium chloride, 50 wt% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.