Learn More
Chlorure de benzalkonium, Mikromol™
Code produit 18063660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18063660 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18063660 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0224.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorure de benzalkonium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzalkonium chloride
CAS 8001-54-5
Noms d’analytes ou de composants Benzalkonium chloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzalkonium Chloride
Poids moléculaire (g/mol) 227.77
Quantité 500 mg
Poids de la formule 227,1441 g/mol