Learn More
Benzamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458743
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11458743
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10501.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 55-21-0 | C7H7NO | 121.139 g/mol
Benzamide is utilized to study the mechanism of photocatalytic decomposition of aqueous solution of acetic acid, acetamide and acetonitrile in the presence of semiconductors. It is used as a nictoinamide-mimic PARP inhibitor and neuroprotectant. Further, it is used to develop a robust screening method to study biotransformations using (+)-gamma-lactamase enzyme. It is also employed in the determination of glycine. In addition to this, it is used as an intermediate in organic synthesis as well as in the production of pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzamide est utilisé pour étudier le mécanisme de décomposition photocatalytique de la solution aqueuse d’acide acétique, d’acétamide et d’acétonitrile en présence de semi-conducteurs. Il est utilisé comme inhibiteur de PARP et neuroprotecteur de nictoinamide-mimétique. De plus, il est utilisé pour le développement d’une méthode de sélection efficace capable d’étudier les bio-transformations à l’aide de l’enzyme (+)-gamma-lactamase. Il est également utilisé dans la mesure de la glycine. En outre, il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique ainsi que dans la production de produits pharmaceutiques et de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’ammoniac, la pyridine, le tétrachlorure de carbone, le disulfure de carbone et l’éthanol. Légèrement soluble dans le benzène et l’éther éthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-21-0
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.139
Numéro MDL MFCD00007968
Clé InChI KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
CID PubChem 2331
ChEBI CHEBI:28179
Nom IUPAC benzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamide
Point de fusion 125°C to 129°C
Densité 1.341
Point d’ébullition 288°C
Point d’éclair 180°C (356°F)
Quantité 100 g
Beilstein 385876
Merck Index 14,1060
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ammonia,pyridine,carbon tetrachloride,carbon disulfide and ethanol. Slightly soluble in benzene and ethyl ether.
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Benzamide