Learn More
Benzamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-62758 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10439450
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 55-21-0 | C7H7NO | 121.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-21-0
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Numéro MDL MFCD00007968
Clé InChI KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
CID PubChem 2331
ChEBI CHEBI:28179
Nom IUPAC benzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 125.0°C to 129.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 228.0°C
Point d’éclair 180°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CONH2
Quantité 100 g
Beilstein 09, 195
Merck Index 15, 1062
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/74mL (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot benzene,1g/6mL alcohol- 1g/3.3mL pyridine,slightly soluble in ether
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.