Learn More
Chlorhydrate de benzamidine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324989 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324989 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC10532260
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamidine Hydrochloride
CAS 1670-14-0
Noms d’analytes ou de composants Benzamidine Hydrochloride
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C7 H8 N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Benzamidine, hydrochloride (6CI, 7CI), Benzamidine, monohydrochloride (8CI), Benzenecarboximidamide, monohydrochloride (9CI), Amidinobenzene hydrochloride, Benzamidine Hydrochloride, Benzamidinium chloride, Benzimidamide hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
SMILES Cl.NC(=N)c1ccccc1
Nom IUPAC Chlorhydrate de MDMA
Poids moléculaire (g/mol) 156.6128
Quantité 100 mg
Poids de la formule 156,0454 g/mol