Learn More
Benzanilide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438953
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11438953
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11086.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93-98-1 | C13H11NO | 197.237 g/mol
Benzanilide is used to make dyes, active pharmaceutical ingredients and perfumes. It is also used to study the influence of beta-cyclodextrin on photorearrangement of acetanilide, benzanilide and ethyl phenyl carbonate. Further, it is used as an amide model compound to study the reaction between the amide and epoxy. In addition to this, it reacts with aryltriflates in the presence of palladium-based catalyst system to get N-(2,6-diarylbenzoyl)anilines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzanilide est utilisé pour fabriquer des colorants, des principes pharmaceutiques actifs et des parfums. Il est également utilisé pour étudier l’influence de la bêta-cyclodextrine sur le photoréarrangement de l’acétanilide, du benzanilide et du carbonate de phénéthyle. De plus, il est utilisé comme composé modèle amide pour étudier la réaction entre l’amide et l’époxy. De plus, il réagit avec les aryltriflates en présence d’un système de catalyseur à base de palladium pour obtenir des N-(2,6-diarylbenzoyl)anilines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-98-1
Formule moléculaire C13H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 197.237
Numéro MDL MFCD00003069
Clé InChI ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzanilide, n-benzoylaniline, benzamide, n-phenyl, n-phenyl-benzamide, benzoic acid anilide, unii-ak1b12366o, phenyl-n-benzamide, benzanilid, benzoylanilide, n-benzoyl aniline
CID PubChem 7168
Nom IUPAC N-phénylbenzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzanilide
Point de fusion 162°C to 166°C
Densité 1.32
Point d’ébullition 117°C (10 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 1102980
Merck Index 14,1061
Informations sur la solubilité Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 197.24
Pourcentage de pureté ≥98%