Learn More
Benzanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-62788 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5g
Code produit. 10396450
Marque: Thermo Scientific Acros 148550050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93-98-1 | C13H11NO | 197.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-98-1
Formule moléculaire C13H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 197.24
Numéro MDL MFCD00003069
Clé InChI ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzanilide, n-benzoylaniline, benzamide, n-phenyl, n-phenyl-benzamide, benzoic acid anilide, unii-ak1b12366o, phenyl-n-benzamide, benzanilid, benzoylanilide, n-benzoyl aniline
CID PubChem 7168
Nom IUPAC N-phénylbenzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzanilide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 161°C to 165°C
Couleur Gris à vert-jaune
Point d’ébullition 117°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CONHC6H5
Quantité 5 g
Beilstein 12, 262
Merck Index 15, 1063
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/60 mL alcohol,1g/7 mL boiling alcohol,slightly soluble in ether,acetic acid
Poids de la formule 197.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre