Learn More
Benzbromarone, Mikromol™
Code produit 18071870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18071870 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18071870 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0456.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Benzbromarone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Noms d’analytes ou de composants Benzbromarone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H12 Br2 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzbromarone
Formule InChI InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
SMILES CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
Nom IUPAC (3,5-dibro-4-hydroxyphényl)-(2-éthyl-1-benzofuran-3-yl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 424.08
Quantité 500 mg
Poids de la formule 421,9153 g/mol