Learn More
Benzène-1,2,3-triol (Pyrogallol), Mikromol™
Code produit 17941186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17941186 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17941186 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3572.02
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Benzène-1,2,3-triol (Pyrogallol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrogallol
CAS 87-66-1
Noms d’analytes ou de composants Pyrogallol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1,2,3-Benzenetriol, Pyrogallol (8CI), 1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, 2,6-Dihydroxyphenol, Antioxidant PY, Benzene-1,2,3-triol, C.I. 76515, C.I. Oxidation Base 32, Fouramine Brown AP, Fourrine 85, Fourrine PG, Gallol, NSC 5035, Pyrogallic acid, Pyrogallol acid, Phloroglucinol Anhydrous Imp. A (EP), Phloroglucinol Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
SMILES Oc1cccc(O)c1O
Nom IUPAC benzène-1,2,3-triol
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Quantité 100 mg
Poids de la formule 126,0317 g/mol