Learn More
Benzène-1,2-diamine, Mikromol™
Code produit 30051986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051986 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051986 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0602.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Benzène-1,2-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Phenylenediamine
CAS 95-54-5
Noms d’analytes ou de composants 1,2-Phenylenediamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H8 N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tiabendazole Imp. A (EP), o-Phenylenediamine (8CI), 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, 2-Aminoaniline, C.I. 76010, C.I. Oxidation Base 16, IK 3, IK 3 (amine), NSC 5354, OPDA, Orthamine, o-Aminoaniline, o-Aminophenylamine, o-Benzenediamine, o-Diaminobenzene, Tiabendazole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
SMILES Nc1ccccc1N
Nom IUPAC benzène-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Quantité 25 mg
Poids de la formule 108,0687 g/mol