Learn More
Acide benzène-1,2-dicarboxylique (acide phtalique), Mikromol™
Description
Acide benzène-1,2-dicarboxylique (acide phtalique)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalic Acid |
| CAS | 88-99-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Phthalic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H6 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Phthalic acid (8CI), M 2, NSC 5348, Sunftal 20, o-Benzenedicarboxylic acid, o-Carboxybenzoic acid, o-Dicarboxybenzene, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide phtalique |
| Afficher plus |