Learn More
Chlorure de benzéthonium, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 15558404 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15558404 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15558404 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 7170.1000
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Réactif de laboratoire
  • Titre : 0,0039 - 0,0041 mol/l
Spécification
Conditionnement Flacon en verre
CAS 121-54-0
Formule moléculaire C27H42ClNO2
Concentration 0,004 mol/L
Numéro MDL MFCD00011742
Synonyme Hyamine™ 1622
Clé InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1
Nom IUPAC chlorure de benzyldiméthyl(2-{2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthoxy}éthyl)azanium
Poids moléculaire (g/mol) 448.09
Quantité 1 L