Learn More
Benzimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10644882 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10644882
Brand: Thermo Scientific Acros 186420250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-17-2
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00005585
Clé InChI HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
CID PubChem 5798
ChEBI CHEBI:41275
Nom IUPAC 1H-benzimidazole
SMILES N1C=NC2=CC=CC=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzimidazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 171.0°C to 174.0°C
Couleur Beige à marron
Point d’ébullition >360.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 23, 131
Merck Index 15, 1083
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: more soluble in hot water,sparingly soluble in ether,practically insoluble in benzene and petroleum,soluble in aq. sol. of acids and strong alkalies,freely soluble in alcohol,boiling xylene
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux