Learn More
Benzo(a)pyrène, SPEX CertiPrep™
Code produit 12909434 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12909434 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12909434 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.45€
    46.89€ / 1mL
    Économisez 9.56€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Benzo(a)pyrène50-32-81000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo(a)pyrene
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 50-32-8, 75-09-2
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C20H12
Numéro MDL MFCD00003602
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
Nom IUPAC pentacyclo[10.6.2.02,7.09,19.016,20]icosa-1(18),2,4,6,8,10,12,14,16,19-décaène
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 252.32
CID PubChem 2336
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:29865
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzo(a)pyrene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, benzo[a]pyrene
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire