Learn More
Acide benzo[b]furane-2boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.70€ - 418.00€
Identifiants chimiques
CAS 98437-24-2
Formule moléculaire C8H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 161.95
Numéro MDL MFCD00236019
Clé InChI PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
CID PubChem 2776266
Nom IUPAC Acide 1-benzofuran-2-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10413194
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
378730010
1 g Flacon en verre
42.70€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10547624
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
378730050
5 g Flacon en verre
123.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10316584
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
378730250
25 g Flacon en verre
418.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
98437-24-2
161.95
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
2776266
OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
C8H7BO3
MFCD00236019
benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
Acide 1-benzofuran-2-ylboronique
Spécification
Benzo[b]furan-2-boronic acid
96.0
112.0°C to 114.0°C
Authentique
C8H7BO3
benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Acide 1-benzofuran-2-ylboronique
2776266
97%
98437-24-2
100.0
Jaune
96% min. (HPLC)
MFCD00236019
Solubility in water: ca 2.5%
OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
161.95
161.95
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Identifiant produit
  • Benzo¢b!furan-2-boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.