Learn More
Benzo[b]furane, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432258
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11432258
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15225.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118.14 g/mol
Le benzo[b]furane est utilisé dans la fabrication de la résine de coumarone-indène. Il a été utilisé pour fabriquer des carreaux de sol et d’autres produits. Il est également utilisé comme revêtement sur les pamplemousses, les citrons, les limes, les oranges, les tangelos et les tangerines, ainsi que dans la production de peintures et de vernis résistants à la corrosion, dans des revêtements résistants à l’eau sur des produits en papier et des tissus et comme adhésifs dans des récipients alimentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzo[b]furane est utilisé dans la fabrication de la résine de coumarone-indène.Il a été utilisé pour fabriquer des carreaux de sol et d’autres produits.Il est également utilisé comme revêtement sur les pamplemousses, les citrons, les limes, les oranges, les tangelos et les tangerines, ainsi que dans la production de peintures et de vernis résistants à la corrosion, dans des revêtements résistants à l’eau sur des produits en papier et des tissus et comme adhésifs dans des récipients alimentaires.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées.Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 271-89-6
Formule moléculaire C8H6O
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00005847
Clé InChI IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
CID PubChem 9223
ChEBI CHEBI:35260
Nom IUPAC 1-benzofurane
SMILES O1C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan
Densité 1.095
Point d’ébullition 173°C to 175°C
Point d’éclair 56°C (133°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.566
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 107704
Merck Index 14,1088
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt