Learn More
Benzo[b]thiophène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459443
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11459443
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12328.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-15-8 | C8H6S | 134.196 g/mol
Benzo[b]thiophene is used in the preparation of 2-thianapthenylphenyllithium, via metalation by n-butyllithium. It is used in organic as well as pharmaceutical industry as a component in the synthesis of raloxifene, a breast cancer therapeutic, or hydrodesulfurization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzo[b]thiophène est utilisé dans la préparation du 2-thianapthénylphényllithium, via la métallisation par le n-butyllithium. Il est utilisé dans l’industrie biologique et pharmaceutique comme composant dans la synthèse du raloxifène pour traiter le cancer du sein ou dans les réactions d’hydrodésulfuration.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,13 g/L à20°C), le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-15-8
Formule moléculaire C8H6S
Poids moléculaire (g/mol) 134.196
Numéro MDL MFCD00005864
Clé InChI FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene, thianaphthene, benzothiophene, benzothiofuran, thionaphthene, 1-thiaindene, thianaphthen, benzothiophen, thianaphtene, 1-benzothiophen
CID PubChem 7221
ChEBI CHEBI:35858
Nom IUPAC 1-benzothiophène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene
Point de fusion 28°C to 32°C
Densité 1.149
Point d’ébullition 221°C to 222°C
Point d’éclair 91°C (195°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 80580
Merck Index 14,9303
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.13g/L at 20°C),chloroform and methanol.
Poids de la formule 134.2
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzo[b]thiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Benzo[b]thiophene