Learn More
Benzobicyclone 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324601 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324601 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10536800AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzobicyclon
CAS 156963-66-5
Noms d’analytes ou de composants Benzobicyclon
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C22 H19 Cl O4 S2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 3-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-4-(phenylthio)bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one, SB 500, SB 500 (herbicide)
Formule InChI InChI=1S/C22H19ClO4S2/c1-29(26,27)16-9-10-17(18(23)12-16)21(25)19-20(24)13-7-8-14(11-13)22(19)28-15-5-3-2-4-6-15/h2-6,9-10,12-14H,7-8,11H2,1H3/t13-,14+/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2=C(Sc3ccccc3)[C@H]4CC[C@H](C4)C2=O)c(Cl)c1
Nom IUPAC (1S,5R)-3-(2-chloro-4-méthylsulfonylbenzoyl)-2-phénylssulfonylbicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 446.97
Quantité 1 mL
Poids de la formule 446.0413 g/mol