Learn More
Chlorhydrate de benzocaïne, TRC
Code produit 30004207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004207 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30004207 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB203003100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzocaine Hydrochloride
CAS 23239-88-5
Formule moléculaire C9 H11 N O2 . H Cl
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6H,2,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Nom IUPAC éthyle 4-aminobenzoate ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 201.65
Poids de la formule 201.056