Learn More
Benzocaïne, Lipomed
Code produit 30462590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462590 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462590 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMBZC945FB10
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Benzocaïne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
CAS 94-09-7
Noms d’analytes ou de composants 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H11 N O2
Synonyme 4-Aminobenzoic Acid Imp. B (EP), Benzocaine, Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, ethyl ester (8 CI), (p-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-(Ethoxycarbonyl)aniline, 4-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-Aminobenzoic acid ethyl ester, 4-Carbethoxyaniline, Aethoform, Amben ethyl ester, Americaine, Anaesthan-syngala, Anaesthesin, Anaesthin, Anestezin, Anesthesin, Anesthesine, Anesthone, Baby Anbesol, Benzoak, Diet Ayds, Ethoform, Ethyl 4-aminobenzoate, Ethyl aminobenzoate, Ethyl p-aminobenzenecarboxylate, Ethyl p-aminobenzoate, Ethyl p-aminophenylcarboxylate, Gingicaine, Identhesin, Keloform, NSC 41531, NSC 4688, Norcain, Norcaine, Ora-jel, Orabase-B, Orthesin, Parathesin, Parathesine, Slim Mint Gum, Solu H, p-(Ethoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid ethyl ester, p-Carbethoxyaniline, p-Ethoxycarboxylic aniline, 4-Aminobenzoic Acid Impurity B
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Nom IUPAC éthyl 4-aminobenzoate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Quantité 10 mg
Poids de la formule 165,079 g/mol