Learn More
Chlorhydrate de benzoctamine, LoGiCal
Code produit 30462420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462420 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462420 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1829.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoctamine Hydrochloride
CAS 10085-81-1
Noms d’analytes ou de composants Benzoctamine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H19 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methylamine, N-methyl-, hydrochloride, 9-(Methylaminomethyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba-30803, Benzoctamine hydrochloride, Tacitin, Tracitin, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1)
Formule InChI InChI=1S/C18H19N.ClH/c1-19-12-18-11-10-13(14-6-2-4-8-16(14)18)15-7-3-5-9-17(15)18;/h2-9,13,19H,10-12H2,1H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CNCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Nom IUPAC chlorhydrate de N-méthyl-9,10-éthanoanthracène-9(10H)-méthanamine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 285.81
Quantité 5 mg
Poids de la formule 285,1284 g/mol