Learn More
Acide benzohydroxamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzohydroxamic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO2/c9-7(8-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H,8,9) |
| Poids de la formule | 137.0477 |
| Quantité | 250 g |