Learn More
Acide benzoïque, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323288 100 g 100g
11333288 25 g 25g
11343288 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11323288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036230.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
L’acide benzoïque est un précurseur important pour la préparation de nombreuses autres substances organiques, à savoir le chlorure de benzoyle, le benzoate de benzyle, le phénol, le benzoate de sodium, l’alcool benzylique, ainsi que des plastifiants à base de benzoate tels que les esters de glycol, de diéthylène glycol et de triéthylène glycol. L’acide benzoïque et ses sels sont utilisés comme agents de conservation des aliments. Il est impliqué dans la polymérisation du caoutchouc en tant qu’activateur et retardateur. Il s’agit du composant principal de la résine de benzoïne et d’un composant de la pommade de Whitfield, utilisée pour le traitement des maladies fongiques de la peau telles que la tinea, la teigne et l’intertrigo du pied. Il est largement utilisé dans les produits pharmaceutiques, les teintures, les plastiques et les répulsifs pour insectes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-85-0
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.123
Numéro MDL MFCD00002398
Clé InChI WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
CID PubChem 243
ChEBI CHEBI:30746
Nom IUPAC acide benzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic acid
pH 2,5 à 3,5
Point de fusion 121°C à 124°C
Point d’ébullition 249°C
Couleur Blanc
Densité 1,32 g/ml
Quantité 100 g
Point d’éclair 121°C (250°F)
Odeur Faible, caractéristique
Forme physique Cristalline
Beilstein 636131
Merck Index 14,1091
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol,diethyl ether,hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté ≤99.5%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzoic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid