Learn More
Acide benzoïque-ester benzylique 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309087
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30309087 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309087 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10537700AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Noms d’analytes ou de composants Benzyl Benzoate
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C14 H12 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
Formule InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC Benzoate de benzyle
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 212.24
Quantité 1 mL
Poids de la formule 212.0837 g/mol