Learn More
Acide benzoïque, Honeywell Fluka™
Code produit 16645813 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16645813 1 kg 1kg
16635813 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16645813 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 33047H1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Certifié pur, réactif ACS, pharmacopée Ph. européenne des réactifs, ≥99,9 % (alcalimétrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-85-0
CID PubChem 243
ChEBI CHEBI:30746
Spécification
Aspect Complying
Pourcentage de pureté 99.9% (min.)
Qualité Acides de la pharmacopée des réactifs
Quantité 1 kg
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Poudre