Learn More
Acide benzoïque, LoGiCal
Code produit 30457852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457852 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457852 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0278.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic acid
CAS 65-85-0
Noms d’analytes ou de composants Benzoic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benfluorex Hydrochloride Imp. C (EP), Benfluorex Imp. C (EP), Glycopyrronium Bromide Imp. D (EP), Mefenamic Acid Imp. D (EP), Metronidazole Benzoate Imp. C (EP), Benzoic Acid, Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Carboxybenzene, Dracylic acid, E 210, HA 1, HA 1 (acid), MENNO-Florades, NSC 149, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid, Purox B, Retarder BA, Retardex, Salvo liquid, Solvo powder, Tenn-Plas, VevoVitall, BRL-9421A, Benfluorex Hydrochloride Impurity C, Benzoyl Peroxide Hydrous Impurity B, Glycopyrronium Bromide Impurity D, Mefenamic Acid Impurity D, Metronidazole Benzoate Impurity C, Benfluorex Impurity C, Glycopyrronium Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC acide benzoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Quantité 10 mg
Poids de la formule 122,0368 g/mol