Learn More
Acide benzoïque, Mikromol™
Code produit 18041790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18041790 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18041790 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0278.010250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide benzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic acid
CAS 65-85-0
Noms d’analytes ou de composants Benzoic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benfluorex Hydrochloride Imp. C (EP), Benfluorex Imp. C (EP), Glycopyrronium Bromide Imp. D (EP), Mefenamic Acid Imp. D (EP), Metronidazole Benzoate Imp. C (EP), Benzoic Acid, Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Carboxybenzene, Dracylic acid, E 210, HA 1, HA 1 (acid), MENNO-Florades, NSC 149, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid, Purox B, Retarder BA, Retardex, Salvo liquid, Solvo powder, Tenn-Plas, VevoVitall, BRL-9421A, Benfluorex Hydrochloride Impurity C, Benzoyl Peroxide Hydrous Impurity B, Glycopyrronium Bromide Impurity D, Mefenamic Acid Impurity D, Metronidazole Benzoate Impurity C, Benfluorex Impurity C, Glycopyrronium Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC acide benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Quantité 250 mg
Poids de la formule 122,0368 g/mol