Learn More
Acide benzoïque, sel de sodium, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10467540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1kg
5kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10467540 1kg Bouteille en plastique 1kg
10063903 5kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10467540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148980010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.80€
    38.65€ / 1kg
    Économisez 7.15€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-32-1
Formule moléculaire C7H5NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.11
Numéro MDL MFCD00012463
Clé InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
CID PubChem 517055
Nom IUPAC benzoate de sodium
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium benzoate
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Quantité 1kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Cristaux, granules, flocons ou poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire C6H5CO2Na
Beilstein 09, 92
Fieser 01,1044; 02,377
Merck Index 15, 8718
Poids de la formule 144.11
Pourcentage de pureté ≥99.0% (on dried substance)
Qualité Extra pur