Learn More
Acide benzzoïque, TRC
Code produit 30011107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011107 1 g 1g
18081920 50 mg 50mg
18093530 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011107 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2039001G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-85-0
Formule moléculaire C7 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Synonyme Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Carboxybenzene, Dracylic acid, E 210, HA 1, HA 1 (acid), MENNO-Florades, NSC 149, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid, Purox B, Retarder BA, Retardex, Salvo liquid, Solvo powder, Tenn-Plas, VevoVitall, Tiaprofenic Acid Imp. D (EP)
Nom IUPAC acide benzoïque
SMILES OC(=O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Poids de la formule 122.0368
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 1 g