Learn More
Anhydride benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11462417
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11462417
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14269.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93-97-0 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
Benzoic anhydride is used as a benzoylating agent in the manufacture of pharmaceuticals, dyes and intermediates. It serves as an arylation agent in the Heck reaction. It is also used to get benzoic acid through dehydration. Further, it is used to prepare furan-2-yl-phenyl-methanone, which is similar to Friedel-Crafts acylation reaction. In addition to this, it is used for the synthesis of carboxylic esters and lactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride benzoïque est utilisé comme agent benzoylant dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de colorants et d’intermédiaires. Il sert d’agent d’arylation dans la réaction de Heck. Il est également utilisé pour obtenir de l’acide benzoïque par déshydratation. De plus, il est utilisé pour préparer de la furan-2-yl-phényl-méthanone, ce qui est similaire à la réaction d’acylation de Friedel-Crafts. En outre, il est utilisé pour la synthèse d’esters carboxyliques et de lactones.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, le chloroforme, l’acétone, l’acétate d’éthyle, le benzène, le toluène, l’acide acétique glacial, l’anhydride acétique et l’éthanol. Légèrement soluble dans le benzène et l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-97-0
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.231
Numéro MDL MFCD00003073
Clé InChI CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
CID PubChem 7167
ChEBI CHEBI:38815
Nom IUPAC benzoate de benzoyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic Anhydride
Point de fusion 40°C to 44°C
Densité 1.199
Point d’ébullition 360°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 50 g
Beilstein 516726
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1092
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetone,ethyl acetate,benzene,toluene,glacial acetic acid,acetic anhydride and ethanol. Slightly soluble in benzene and acetone. Insoluble in water.
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 98%