Learn More
Benjoin 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312701 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312701 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREV10538250AL100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoin
CAS 119-53-9
Noms d’analytes ou de composants Benzoin
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C14 H12 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl-, Benzoin (8CI), 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone, (RS)-Benzoin, (±)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone, (±)-Benzoin, 1,2-Diphenyl-1-hydroxy-2-ethanone, 1,2-Diphenyl-2-hydroxyethanone, 1,2-Diphenyl-2-oxoethanol, 2-Hydroxy-1,2-diphenyl-1-ethanone, 2-Hydroxy-1-phenyl-2-phenylethanone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone, 2-Hydroxyl-1,2-phenylethanone, 2-Phenyl-2-hydroxyacetophenone, AW 63, Benzoylphenylcarbinol, DL-Benzoin, Desyl alcohol, Esacure EB 3, F 297, GK 19, Jiqi GK 19, L 307, LC Benzoin, NSC 8082, Nisso Cure MB, S 19, S 19 (benzoin), Seikuol Z, Wy 42956, dl-Benzoin, α-Benzoylbenzenemethanol, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone
Formule InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
SMILES OC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-hydroxy-1,2-diphényléthanone
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Tests alimentaires
Poids moléculaire (g/mol) 212.24
Quantité 5 mL
Poids de la formule 212,0837 g/mol