Learn More
Benzophénone p-toluènesulfonylhydrazone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15460358
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15460358
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53486.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4545-20-4 | C20H18N2O2S | 350.436 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4545-20-4
Formule moléculaire C20H18N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 350.436
Numéro MDL MFCD00381345
Clé InChI AVWHDUALELPLAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzophenone tosylhydrazone, n'-diphenylmethylene-4-methylbenzenesulfonohydrazide, n'-diphenylmethylidene-4-methylbenzene-1-sulfonohydrazide, n'-diphenylmethylidene-4-methylbenzenesulfonohydrazide, benzophenone tosyl hydrazone, benzophenone p-tosylhydrazone, benzophenone p-toluenesulfonylhydrazone, benzophenone p-toluenesulphonylhydrazone, benzophenone tosylhydrazone 97
CID PubChem 274531
Nom IUPAC N-(benzhydrylidèneamino)-4-méthylbenzènesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzophenone p-toluenesulfonylhydrazone
Point de fusion 178°C to 182°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 350.44
Pourcentage de pureté 97%